Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 (C18) HPLC-kolonner, 3 och 5 μm partikelstorlek
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Baserat på typ A kiseldioxid
- Utmärkt reproducerbarhet
- Selektivitet över ett brett spektrum av applikationer
- Tillverkad under ISO 9001:2000 kvalitetsriktlinjer
Beställningsinfo
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Uppfyllande
Tillverkad under ISO 9001:2000 kvalitetsriktlinjer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 80Å |
| Ytarea | 220 m² /g |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Förpackningsmaterial | Kiseldioxid |
| Visa mer |