Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS (C18) Javelin™ Vaktkolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
- Direktanslutning, fingertät design för bekvämlighet och maximal effektivitet
- Patenterad design kräver ingen hållare, vilket möjliggör ett snabbt och enkelt byte
Specifications
Specifications
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Längd (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Stationär fas | C18 |