Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Fenyl (Ph) omvänd fas HPLC-kolonn, 3μ m, 4,6 mm x 150 mm
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För separation av vissa aromatiska föreningar och måttligt polära föreningar
- Retentionsegenskaper liknande Hypersil MOS
- Alternativ selektivitet till C8
Beställningsinfo
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| USP typ | L11 |
| Stationär fas | Fenyl (Ph) |
| Förpackningsmaterial | Fenyl (Ph) |
| Visa mer |