Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl Drop-in Guard Cartridges
Produktkod. 10381105 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Partikelstorlek:
3 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Partikelstorlek Förpackningsstorlek
10381105 3 μm Paket med 4
1 options
Produktkod. 10381105 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 30903014001
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kräver
Thermo Scientific Uniguard™ direktanslutning eller fristående hållare
Erbjud bekvämlighet, ekonomi och effektivt skydd för att förlänga kolonnens livslängd
  • 10 mm-design ger maximal skyddseffekt med minimal retentionspåverkan
  • Kompatibel med Thermo Scientific Uniguard™ direktanslutning och fristående hållare
Funktioner hos Phenyl Solid Phase
  • För separation av vissa aromatiska föreningar och måttligt polära föreningar
  • Retentionsegenskaper liknande Hypersil MOS
  • Alternativ selektivitet till C8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 3 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Inre 4.6 mm
Stationär fas Fenyl