Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 Columns, 3μm Particle Size
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Selectivity for polar and multifunctional compounds
- A short alkyl chain reversed phase material
- Useful for ion-pair separations
Beställningsinfo
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call Customer Service for more information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| USP typ | L13 |
| Stationär fas | C1 |
| Visa mer |