Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX Columns, 5μm Particle Size
Produktkode 10518415 Shop alle Thermo Scientific produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Längd (metrisk):
150 mm
250 mm
Förpackningsstorlek
Varje
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10518415
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 34105154030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Highly stable silica-based quarternary amine strong anion exchange columns, designed for aqueous and low pH mobile phases
  • High stability to aqueous and low pH mobile phases
  • Suited to the analysis of smaller organic molecules including nucleotides and organic acids
Ordreinfo
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call your Customer Service Representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolumnformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 4 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 to 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m²/g
Temperatur 60°C
USP typ L14
Stationär fas Quaternary Amine
Förpackningsmaterial Spherical, Fully Porous Type A Silica
Kolbelastning 2.5%
Kolumntyp Ion Exchange
Endcapped Yes
Fas Ion Exchange
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.