Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika normalfas HPLC-kolonn, 3μ m, 4,6 mm x 250 mm
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
- Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
- Sfärisk partikel med snäv partikelstorleksfördelning
- Lång pelarlivslängd
- Hög prestanda och kolonneffektivitet
Beställningsinfo
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L3 |
| Visa mer |