Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C4 Guard Cartridge
Code produit. 10594845 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
:
Particle Size: 5μm; 10L x 3.0mm I.D.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10594845
Marque: Thermo Scientific™ 22405013001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Requires
Thermo Scientific UNIGUARD direct connection or stand alone holder, sold separately.
Drop-in guard cartridges offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
  • High quality, highly pure silica columns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Stationär fas C4
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis