Läs mer
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C4 HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
Högkvalitativa, mycket rena kiseldioxidkolonner
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- High quality, highly pure silica columns
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Porstorlek | 190 Å |
| Ytarea | 200 m²/g |
| USP typ | L26 |
| Stationär fas | C4 |
| Förpackningsmaterial | Silica |
| Kolbelastning | 4.5% |
| Visa mer |