Läs mer
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C4 HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
Högkvalitativa, mycket rena kiseldioxidkolonner
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- High quality, highly pure silica columns
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
Kolumnformat | Analytical Column |
Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
Längd (metrisk) | 100 mm |
Partikelstorlek | 5 μm |
Porstorlek | 190 Å |
Ytarea | 200 m²/g |
USP typ | L26 |
Stationär fas | C4 |
Förpackningsmaterial | Silica |
Kolbelastning | 4.5% |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C4 HPLC-kolonner >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering