Läs mer
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Laboratorie Kylskåp Validering Service för Thermo Scientific™ TSX505
Produktkod. 17129470
Change view
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific TSX505 Laboratoriekylskåp
Produktkod. För användning med (utrustning)
17129470 Thermo Scientific TSX505 Laboratoriekylskåp
1 options
Produktkod. 17129470 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer IOQPCKE89003813
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Håll dig kompatibel med vår branschexklusiva, kostnadsfria återkvalificeringsgaranti som ingår i varje Thermo Scientific Laboratorie Kylskåp Validering Service för Thermo Scientific TSX505
IQ
  • Uppackning, montering och installation Verifierar att utrustning, manualer, tillbehör och andra tillbehör anlände oskadade enligt beskrivningen i försäljningsordern. Verifierar att utrustningen är monterad och installerad och att alla initiala diagnostester har utförts. Alla onormala händelser som observerats under montering och installation har dokumenterats.
  • Verktyg, anläggning och miljö Verifierar att installationsplatsen på ett tillfredsställande sätt uppfyller tillverkarens specificerade miljökrav.
OQ Systemkomponentinformation Detaljerad konfigurationsinformation för varje systemkomponent har registrerats.
  • OQ Limits: Anteckna en lista över tillverkarens rekommenderade gränser för att säkerställa att systemet fungerar som förväntat.
  • Drifttester och resultat för utrustning: Testa viktiga utrustningsfunktioner för att verifiera att utrustningen fungerar som avsett av tillverkaren och som krävs av användaren. Detta är en grupp av utvalda viktiga utrustningsparametrar för testning enligt utrustningens avsedda användning.
- Nyckeltester: Dörren på glänt, strömavbrott, temperaturvarningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific TSX505 Laboratoriekylskåp
Beskrivning Validering (IQ/OQ) inkluderar en standardiserad protokollprocedur, IQ: Verifiera installations- och miljöförhållanden, OQ: Verifiera drift enligt designspecifikation, öppen dörr och testning av strömförlust.
Serviceerbjudande Branschexklusiv, kostnadsfri återkvalificeringsgaranti. Unity Lab Services är den enda OEM-tjänsteleverantören som erbjuder en garanti och lovar att återkvalificera instrument och utrustning utan kostnad om en nyckelkomponent går sönder under den ursprungliga fabriksgarantin eller en kvalificerande instrumentserviceplan.
Plats Kontakta din lokala säljare för en lista över standardområden och utökade täckningsområden.
Inkluderar Res till större storstadsområden. Inkluderar inte installation. Instrumentet måste installeras, slås på och ställas in temperaturpunkten i 24 timmar innan service på plats