Läs mer
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Laboratoriekylskåp och frysar Valideringstjänst med temperaturkarta
Produktkod. 15661539
Produktkod. 15661539 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer IOPQPCKE89003482
Håll dig kompatibel med vår branschexklusiva, kostnadsfria återkvalificeringsgaranti som ingår i varje Thermo Scientific Verifieringstjänst för laboratoriekylskåp och frysar med temperaturkarta för alla Thermo Scientific laboratoriekyl och frys, utom TSX505 och Jewett kyl/frys
IQ
  • Verifierar att utrustningen, manualerna, tillbehören och alla andra tillbehör anlände oskadade enligt beskrivningen i försäljningsordern. Verifierar att utrustningen är monterad och installerad och att alla initiala diagnostester har utförts. Alla onormala händelser som observerats under montering och installation har dokumenterats.
  • Verktyg, anläggning och miljö Verifierar att installationsplatsen på ett tillfredsställande sätt uppfyller tillverkarens specificerade miljökrav.
OQ
  • Systemkomponentinformation Detaljerad konfigurationsinformation för varje systemkomponent har registrerats.
  • OQ Limits: Anteckna en lista över tillverkarens rekommenderade gränser för att säkerställa att systemet fungerar som förväntat.
  • Drifttester och resultat för utrustning: Testa viktiga utrustningsfunktioner för att verifiera att utrustningen fungerar som avsett av tillverkaren och som krävs av användaren. Detta är en grupp av utvalda viktiga utrustningsparametrar för testning enligt utrustningens avsedda användning. - Nyckeltester: Dörren på glänt, strömavbrott, temperaturvarningar
Temp Karta
  • Tester och resultat för temperaturkartläggning: Testa viktiga utrustningsegenskaper för att säkerställa att utrustningen fungerar i enlighet med avsedd användning av systemet.
Multi-Point Temperature Mapping för en 24-timmarsperiod med 1 minuts dataintervall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Laboratoriekylskåp och frysar (+5 till -40 °C) inklusive alla Thermo Scientific laboratoriekyl och frys, utom TSX505 och Jewett kyl/frys
Beskrivning Validering (IQ/OQ) inkluderar en standardiserad protokollprocedur, IQ: Verifiera installations- och miljöförhållanden, OQ: Verifiera drift enligt designspecifikation, utför kartläggning av tom kammaretemperatur, öppen dörr och testning av strömförlust. Temperaturkartläggning: 24 timmars flerpunktskartläggning.
Plats Kontakta din lokala säljare för en lista över standardområden och utökade täckningsområden.
Inkluderar Res till större storstadsområden. Inkluderar inte installation. Instrumentet måste installeras, slås på och ställas in temperaturpunkten i 24 timmar innan service på plats