Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette Labtip Blue, 1000:-/påse
Volym (metrisk):
1000 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Thermo Scientific™ Labtip standardpipettspetsar är gjorda av 100 % ny polypropen. Dessa tips finns i 10, 200, 300 och 1000μ L storlekar. Finns i klar (10μ L och 300μ L), gul (200μ L), blå (1000μ L), dessa tips för allmän labbanvändning i otaliga vätskeöverföringsapplikationer.
Labbspetspipettspetsar ger:
- De vanligaste storlekarna som används i ett labb: 10, 200, 300 och 1000μ L
- Icke-filter viktiga tips för allmän laboratorieanvändning
- Icke-sterila förpackningar i både Racked och Bulk alternativ
- Rackad, icke-steril - 96 spetsar/bricka, 10 brickor/pack
- Bulk - 1 000 tips/påse
- Bulk - 25 000 dricks/påse
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Blått |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Formatera | Bulk |
| Tipsstil | Universal passform |
| För användning med (utrustning) | Universal Fit |
| Produktlinje | LabTip |
| Material | Polypropen |