Läs mer
Thermo Scientific™ Labtips Pipetttips
Beskrivning
- Dubbel formsprutad för maximal provleverans och bästa passform för en mängd olika pipetrar
- Finns i 200 och μ1000 L inklusive bulk- och rackformat
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Blått |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Universal passform |
| För användning med (utrustning) | LabTip Pipette |
| Produktlinje | LabTip |
| Material | Polypropen |