Läs mer
Thermo Scientific™ Justerbar förstärkt hylla med kanaler
Produktkod. 15523771 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Hylla
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15523771 Hylla Varje
1 options
Produktkod. 15523771 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 224161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7185.11 SEK
    6502.72 SEK / Paket med 1
    Save 682.39 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Material: Rostfritt stål; För användning med: CO2-inkubator med stor kapacitet; ; Miljökammare 3948, 3907 och 3962
Använd hyllalternativ och tillbehör för att öka din flexibilitet Thermo Scientific™ Miljökammare eller inkubator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Förstärkt hylla och kanaler i rostfritt stål (max belastning 68 kg)
För användning med (utrustning) CO2-inkubator med stor kapacitet; ; Miljökammare 3948, 3907 och 3962
Belysning LED
Material Rostfritt stål
Typ Hylla