Läs mer
Epredia™ Linistat™ Linjär färgare
Produktkod. 12647916 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Dubbelstationsfärgningsskål
Single Station färgningsskål
Skjutklämma
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rosa
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12647916
Brand: Epredia™ 6754006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Single station staining dishes; Double station staining dishes; Slide clips; Rinse water tubing kit
Kompakt svar på &H E frusen sektionsprotokoll
Dependable and economical way to automate staining; all units use a conveyer to prepare consistently stained slides
  • Efficient footprint fits on top of most cryostats for streamlining workflow during frozen sectioning
  • Features include 14 staining stations (20 sec. each), running water, and a 13-slide capacity collection tank
  • Staining time is under five minutes
  • Can also be used for hand-staining when situation requires it
  • Color-coded slide clips correspond to Epredia Cryochrome™ colored slides and colored frozen section embedding media
Physical Specifications
  • Dimensions (D x W x H): 6.25 x 25 x 18.4 in. (15.9 x 64 x 27cm)
  • Clearance Height: 9.75 in. (24.8cm)
  • Weight: 16.3 lb. (7.3kg)
  • Power Requirements: 110-120VAC, 60Hz, Maximum 2.0A; 220-240VAC, 50/60Hz, Maximum 1.0A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skjutklämma
Färg Blått
För användning med (utrustning) Linistat™ linear stainer