Läs mer
Epredia™ Linistat™ Linjär färgare
Produktkod. 12898280 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Dubbel stationsfärgningsskål
Single Station färgningsskål
Skjutklämma
Slide Clip
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rosa
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 5
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Färg Förpackningsstorlek
12898280 Skjutklämma Vitt Varje
12617916 Single Station färgningsskål - Paket med 10
12627916 Dubbel stationsfärgningsskål - Paket med 5
12647916 Slide Clip Blått Paket med 25
12637916 Slide Clip Rosa Paket med 25
12657916 Slide Clip Gult Paket med 25
12667916 Slide Clip Grön Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12898280 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 6754002
I lager
Innehåller
Enstationsfärgningsskålar; Dubbla stationsfärgningsskålar; Skjutklämmor; Sköljvattenslangsats
Kompakt svar på &H E frusen sektionsprotokoll
Pålitligt och ekonomiskt sätt att automatisera färgning; alla enheter använder en transportör för att förbereda konsekvent färgade objektglas
  • Effektivt fotavtryck passar ovanpå de flesta kryostater för att effektivisera arbetsflödet under fryst snittning
  • Funktionerna inkluderar 14 färgningsstationer (20 sek. vardera), rinnande vatten och en uppsamlingstank med 13 skjutluckor.
  • Färgningstiden är under fem minuter
  • Kan även användas för handfärgning när situationen kräver det
  • Färgkodade glidklämmor motsvarar Epredia Cryochrome™ färgade objektglas och färgade frysta sektionsinbäddningsmedia
Fysiska specifikationer
  • Mått (D x B x H): 6,25 x 25 x 18,4 tum. (15,9 x 64 x 27 cm)
  • Frigångshöjd: 9,75 tum. (24,8 cm)
  • Vikt: 16,3 lb. (7,3 kg)
  • Strömkrav: 110-120VAC, 60Hz, max 2,0A; 220-240VAC, 50/60Hz, max 1,0A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skjutklämma
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Linistat™ linjär färgare
Kvantitet 25/Pk.