Läs mer
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Dokumentation för validering av flytande kvävelagringsutrustning för Thermo Scientific™ CryoPlus™ lagringssystem
Produktkod. 12747843
Change view
Inkluderar:
IQ/OQ-dokumentation
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
12747843 IQ/OQ-dokumentation Varje
1 options
Produktkod. 12747843 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer IOQDOCE89003506
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Som en originalutrustningstillverkare (OEM) tjänsteleverantör för Thermo Fisher Scientific , alla protokoll som utformats för att optimera effektiviteten ingår i varje Thermo Scientific Validering av utrustning för lagring av flytande kväve för Thermo Scientific CryoPlus™ Lagringssystem
IQ/OQ-dokumentation som stöder regulatoriska krav och industristandarder för instrumentöverensstämmelse. Våra dokument hålls uppdaterade genom att genomföra årliga granskningar. Vi arbetar direkt med våra produktexperter för att ha den mest uppdaterade dokumentationen tillgänglig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Utrustning för lagring av flytande kväve inklusive Thermo Scientific CryoPlus™ Lagringssystem
Produkttyp IQ/OQ Documentation
Plats Kontakta din lokala säljare för en lista över standardområden och utökade täckningsområden.
Inkluderar IQ/OQ-dokumentation