Läs mer
Unity Lab Services™ Thermo Scientific Validering av utrustning för lagring av flytande kväve med temperaturkartläggning för CryoPlus™ Lagringssystem
Produktkod. 15651549
Change view
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific Utrustning för lagring av flytande kväve inklusive Thermo Scientific CryoPlus™ Lagringssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15651549 Thermo Scientific Utrustning för lagring av flytande kväve inklusive Thermo Scientific CryoPlus™ Lagringssystem Varje
1 options
Produktkod. 15651549 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer IOPQPCKE89003506
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Håll dig kompatibel med vår branschexklusiva, kostnadsfria återkvalificeringsgaranti som ingår i varje Thermo Scientific Validering av utrustning för lagring av flytande kväve med temperaturkartläggning för Thermo Scientific CryoPlus™ Lagringssystem
IQ
  • Uppackning, montering och installation Verifierar att utrustning, manualer, tillbehör och andra tillbehör anlände oskadade enligt beskrivningen i försäljningsordern. Verifierar att utrustningen är monterad och installerad och att alla initiala diagnostester har utförts. Alla onormala händelser som observerats under montering och installation har dokumenterats.
  • Verktyg, anläggning och miljö Verifierar att installationsplatsen på ett tillfredsställande sätt uppfyller tillverkarens specificerade miljökrav.
OQ
  • Systemkomponentinformation Detaljerad konfigurationsinformation för varje systemkomponent har registrerats.
  • OQ Limits: Anteckna en lista över tillverkarens rekommenderade gränser för att säkerställa att systemet fungerar som förväntat.
  • Drifttester och resultat för utrustning: Testa viktiga utrustningsfunktioner för att verifiera att utrustningen fungerar som avsett av tillverkaren och som krävs av användaren. Detta är en grupp av utvalda viktiga utrustningsparametrar för testning enligt utrustningens avsedda användning. - Nyckeltester: Dörren på glänt, strömavbrott, temperaturvarningar
Temp Karta
  • Tester och resultat för temperaturkartläggning: Testa viktiga utrustningsegenskaper för att säkerställa att utrustningen fungerar i enlighet med avsedd användning av systemet.
  • - Flerpunktstemperaturkartläggning under en 24-timmarsperiod med 1 minuts dataintervall. Inkluderar fryscykeltestning av kylning i flytande fas, superkylning, fasbyte till fast fas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Utrustning för lagring av flytande kväve inklusive Thermo Scientific CryoPlus™ Lagringssystem
Plats Kontakta din lokala säljare för en lista över standardområden och utökade täckningsområden.
Inkluderar Res till större storstadsområden. Inkluderar inte installation. Instrumentet måste installeras, slås på och ställas in temperaturpunkten i 24 timmar innan service på plats