Läs mer
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Validering av utrustning för lagring av flytande kväve för Thermo Scientific™ CryoMed™ Frysar med kontrollerad hastighet
Beskrivning
IQ
- Uppackning, montering och installation Verifierar att utrustning, manualer, tillbehör och andra tillbehör anlände oskadade enligt beskrivningen i försäljningsordern. Verifierar att utrustningen är monterad och installerad och att alla initiala diagnostester har utförts. Alla onormala händelser som observerats under montering och installation har dokumenterats.
- Verktyg, anläggning och miljö Verifierar att installationsplatsen på ett tillfredsställande sätt uppfyller tillverkarens specificerade miljökrav.
OQ
- Systemkomponentinformation Detaljerad konfigurationsinformation för varje systemkomponent har registrerats.
- OQ Limits: Anteckna en lista över tillverkarens rekommenderade gränser för att säkerställa att systemet fungerar som förväntat.
- Drifttester och resultat för utrustning: Testa viktiga utrustningsfunktioner för att verifiera att utrustningen fungerar som avsett av tillverkaren och som krävs av användaren. Detta är en grupp av utvalda viktiga utrustningsparametrar för testning enligt utrustningens avsedda användning.
- Nyckeltester: Dörren på glänt, strömavbrott, temperaturvarningar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Utrustning för lagring av flytande kväve inklusive Thermo Scientific CryoMed™ Frysar med kontrollerad hastighet |
| Produkttyp | IQ/OQ Service |
| Plats | Kontakta din lokala säljare för en lista över standardområden och utökade täckningsområden. |
| Inkluderar | Res till större storstadsområden. Inkluderar inte installation. Instrumentet måste installeras, slås på och ställas in temperaturpunkten i 24 timmar innan service på plats |