Läs mer
Thermo Scientific™ Locator™ Kryogent ställ& Boxsystem
Produktkod. 10062733 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Locator 4
Locator 6 Plus
Locator 8
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10062733
Brand: Thermo Scientific™ HR509X2A70
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Indexerade ställ i rostfritt stål som passar på motsvarande platser i kärlet. Varje ställ har individuella förvaringsfack som rymmer en Thermo Scientific Nalgene™ Kryogen förvaringsbox.
Kräver
Nalgene Kryogena förvaringslådor (beställ separat). Varje låda har individuellt numrerade förvaringsutrymmen för användning med flaskor i storleken 2,0 ml och mindre.
Inventeringssystem som gör cellprovshämtning snabbt och enkelt
Kompakt design minimerar utrymmeskraven samtidigt som lagringskapaciteten maximeras. Lämplig för både manuella och datoriserade inventeringsmetoder. Superisolerade kärl har en speciell design med smal mynning som bevarar flytande kväve genom att minimera avdunstning.
  • Enastående temperaturjämnhet: prover lagras under -180 C, °även när de är mindre än 2 tum. (5 cm) flytande kväve finns kvar i kärlet
  • Ultrasonic Level Monitor skyddar oersättliga prover med minimal avdunstning och ledning av flytande kväve
  • Avancerad vakuumisolering minimerar avdunstning av flytande kväve och minskar driftskostnaderna
  • Valfri monitor ger kontinuerlig LED-avläsning av nivån flytande kväve; aktiverar visuella och hörbara larm när nivån faller under ett säkert område på cirka 1 tum. (2,5 cm)
  • Tillvalslarm varnar också operatören vid för stor förlust av flytande kväve
  • Säker låshasp förhindrar obehörigt tillträde
Locator Jr.
  • Statisk hålltid: 70 dagar
  • 1600 (100/kartong) 1
  • Avdunstningshastighet: 0,85L/dag
Locator 4
  • Statisk hålltid: 112 dagar
  • 3600 (100/kartong) 2
  • Avdunstningshastighet: 0,99L/dag
Locator 8
  • Statisk hålltid: 185 dagar
  • 1800 (25/kartong) 3
  • Avdunstningshastighet: 0,6L/dag
Certifikat
CSA, CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Cryo Rack
För användning med (utrustning) Locator 4