Läs mer
Thermo Scientific™ Locator™ Kryogent ställ& Boxsystem
Produktkod. 10328253 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Locator 4
Locator 6 Plus
Locator 8
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10328253 Locator 6 Plus Varje
10062733 Locator 4 Varje
10608333 Locator 4 Varje
10688493 Locator 8 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10328253 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer HR509X32A70
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3981.85 SEK
    3574.79 SEK / Paket med 1
    Save 407.06 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-02-2027
Innehåller
Indexerade ställ i rostfritt stål som passar på motsvarande platser i kärlet. Varje ställ har individuella förvaringsfack som rymmer en Thermo Scientific Nalgene™ Kryogen förvaringsbox.
Kräver
Nalgene Kryogena förvaringslådor (beställ separat). Varje låda har individuellt numrerade förvaringsutrymmen för användning med flaskor i storleken 2,0 ml och mindre.
Inventeringssystem som gör cellprovshämtning snabbt och enkelt
Kompakt design minimerar utrymmeskraven samtidigt som lagringskapaciteten maximeras. Lämplig för både manuella och datoriserade inventeringsmetoder. Superisolerade kärl har en speciell design med smal mynning som bevarar flytande kväve genom att minimera avdunstning.
  • Enastående temperaturjämnhet: prover lagras under -180 C, °även när de är mindre än 2 tum. (5 cm) flytande kväve finns kvar i kärlet
  • Ultrasonic Level Monitor skyddar oersättliga prover med minimal avdunstning och ledning av flytande kväve
  • Avancerad vakuumisolering minimerar avdunstning av flytande kväve och minskar driftskostnaderna
  • Valfri monitor ger kontinuerlig LED-avläsning av nivån flytande kväve; aktiverar visuella och hörbara larm när nivån faller under ett säkert område på cirka 1 tum. (2,5 cm)
  • Tillvalslarm varnar också operatören vid för stor förlust av flytande kväve
  • Säker låshasp förhindrar obehörigt tillträde
Locator Jr.
  • Statisk hålltid: 70 dagar
  • 1600 (100/kartong) 1
  • Avdunstningshastighet: 0,85L/dag
Locator 4
  • Statisk hålltid: 112 dagar
  • 3600 (100/kartong) 2
  • Avdunstningshastighet: 0,99L/dag
Locator 8
  • Statisk hålltid: 185 dagar
  • 1800 (25/kartong) 3
  • Avdunstningshastighet: 0,6L/dag
Certifikat
CSA, CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Cryo Rack
För användning med (utrustning) Locator 6 Plus
Håller 2 tum Lådor (1), 4 tum. Lådor (5)