Läs mer
Thermo Scientific™ Locator™ Kryogent ställ& Boxsystem
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescripción
Includes
Indexerade ställ i rostfritt stål som passar på motsvarande platser i kärlet. Varje ställ har individuella förvaringsfack som rymmer en Thermo Scientific Nalgene™ Kryogen förvaringsbox.
Requires
Nalgene Kryogena förvaringslådor (beställ separat). Varje låda har individuellt numrerade förvaringsutrymmen för användning med flaskor i storleken 2,0 ml och mindre.
Kompakt design minimerar utrymmeskraven samtidigt som lagringskapaciteten maximeras. Lämplig för både manuella och datoriserade inventeringsmetoder. Superisolerade kärl har en speciell design med smal mynning som bevarar flytande kväve genom att minimera avdunstning.
- Enastående temperaturjämnhet: prover lagras under -180 C, °även när de är mindre än 2 tum. (5 cm) flytande kväve finns kvar i kärlet
- Ultrasonic Level Monitor skyddar oersättliga prover med minimal avdunstning och ledning av flytande kväve
- Avancerad vakuumisolering minimerar avdunstning av flytande kväve och minskar driftskostnaderna
- Valfri monitor ger kontinuerlig LED-avläsning av nivån flytande kväve; aktiverar visuella och hörbara larm när nivån faller under ett säkert område på cirka 1 tum. (2,5 cm)
- Tillvalslarm varnar också operatören vid för stor förlust av flytande kväve
- Säker låshasp förhindrar obehörigt tillträde
Locator Jr.
- Statisk hålltid: 70 dagar
- 1600 (100/kartong) 1
- Avdunstningshastighet: 0,85L/dag
- Statisk hålltid: 112 dagar
- 3600 (100/kartong) 2
- Avdunstningshastighet: 0,99L/dag
- Statisk hålltid: 185 dagar
- 1800 (25/kartong) 3
- Avdunstningshastighet: 0,6L/dag
Certifications
CSA, CE
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | Cryo Rack |
| För användning med (utrustning) | Locator 4 |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.