Läs mer
Thermo Scientific™ Lågprofilrör och ultraklara lock, remsor med 8 st
Beskrivning
Den lågprofilerade designen av Thermo Scientific Lågprofilstriprör minskar dödutrymmet mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Thermo Scientific lågprofilprodukter rekommenderas speciellt för användning med reaktionsvolymer under 20μ L.
Den lågprofilerade designen av Thermo Scientific remsa rör utan lock minskar ''dödutrymmet'' mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Lågprofilprodukter rekommenderas speciellt för användning med reaktionsvolymer under 20μ L.
Höjdpunkter
- Lämplig för 0,2 ml termocyklerblock
- 150μ L maximal rörkapacitet när den är försluten
- Låg profil för att minska dödutrymmet och öka PCR-effektiviteten
- Märkt AH ändflikar (8-band) och 1-12 ändflikar (12-band)
- PCR
- qPCR/PCR i realtid
Farligt :
Nej Lagringsförhållanden : Omgivande
PCR, qPCR och realtids-PCR.
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Färg | Naturligt, Ultra Clear |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.1 mL |
| Volym (metrisk) | 0.15 mL |
| Kvantitet | 250 remsor |
| För användning med (utrustning) | Termiska cykler eller realtids-PCR-system |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen |
| Reaktionshastighet | Låg profil |
| Förslutningstyp | Platt mössa |
| Visa mer |