Läs mer
Thermo Scientific™ Lågproteinbindande mikrocentrifugrör
Produktkod. 15352617 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Kvantitet:
250
2500
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 2500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet unitSize
15352617 1,5 ml 2500 Paket med 2500
15342617 1,5 ml 250 -
15382617 2 ml 250 Paket med 250
15392617 2 ml 2500 Paket med 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15352617 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 90411
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Minimera förlust av proteinprov under provmanipulation, särskilt när det finns omfattande bearbetningssteg, genom att använda Thermo Scientific Pierce Lågproteinbindande mikrocentrifugrör.
Thermo Scientific Pierce Lågproteinbindande mikrocentrifugrör (1,5 eller 2 mL) hjälper till att minimera proteinprovsförlust under provmanipulation och är idealiska i applikationer där bearbetningsstegen är omfattande.
Pierce lågproteinbindande mikrocentrifugrör hjälper till att minimera provförluster vid masspektrometri och immunfällning/samimmunfällning. Rören är bekvämt förpackade med 250 rör per förpackning för att minimera kontaminering även när de köps i bulk.
Hållbar —användning vid hastigheter upp till 20 000 RCF
Kompatibel —lämplig för IP- och masspektrometriapplikationer
Nukleasfria —certifierade RNase/DNase-fria polypropenrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Lågproteinbindningsrör
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Volym (metrisk) 1.5 mL
Produktlinje Pierce
Kvantitet 2500
Produkttyp Samlingsrör