Läs mer
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Lysismössor, kupolformade
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Kompatibel med lysrören i SureTect Realtids PCR-system för patogendetektion, de kupolformade lysskydden möjliggör maximal flexibilitet för provbehandling i ditt laboratorium.
De ThermoScientific™ Lysis Tube Caps, remsor om 8, är kompatibla med 96-brunnar SureTect Lysplattor som alternativ till ThermoScientific™ 96-brunnars Piercable Seal s. Lockremsorna har stora ändflikar för enkel borttagning av remsor och är kompatibla för användning med Thermo Scientific™ Verktyg för kapning och avlockning
I kombination med vår omfattande portfölj av analyser och instrument i världsklass kan du utföra livsmedelssäkerhetstester med tillförsikt och veta exakt vad du får– kvalitet i kombination med enkelhet.
Vi är engagerade i att låta dig uppleva det verkliga förtroendet för dina resultat, rätt första gången, varje gång, och Thermo Scientific™ SureTect™ Realtids-PCR-systemet utvecklas ständigt för att stödja dina laboratorie- och testbehov.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Lysis Caps, kupolformade |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| För användning med (applikation) | Mat & dryck |
| Kvantitet | 120 Pk. |
| Typ av tallrik | Kompatibel med 96-brunnen SureTect Lyseringsplattor |