Läs mer
Thermo Scientific™ Maxima™ First Strand cDNA Synthesis Kit Reaction Mix (5X)
Produktkod. 12938194 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
0.8mL
Förpackningsstorlek:
800µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12938194 0.8mL 800µL
1 options
Produktkod. 12938194 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R1362
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ Maxima™ 5X Reaction Mix är en komponent i Maxima First Strand cDNA Synthesis Kits för RT-qPCR (K1671/K1672/K1641/K1642) och kan köpas separat. 5X Reaction Mix består av reaktionsbuffert, dNTPs, oligo (dT)18 och slumpmässiga hexamerprimrar.
Satsen använder Maxima Motsatt Transcriptase , ett avancerat enzym härlett genom in vitro-utveckling av M-MuLV RT. Enzymet har hög termostabilitet, robusthet och ökad cDNA-synteshastighet jämfört med vildtyp M-MuLV RT. Innehållet i satsen inkluderar Maxima Enzymmix, 5X Reaction Mix och vatten, nukleasfri. Maxima Enzym Mix innehåller Maxima Motsatt Transcriptase och RiboLock RNas-hämmare. Den rekombinanta RiboLock RNase Inhibitor skyddar effektivt RNA-mallar från nedbrytning av RNas A, B och C vid temperaturer upp till 55 °C. 5X Reaction Mix innehåller de återstående reaktionskomponenterna: reaktionsbuffert, dNTP, oligo (dT) 18 och slumpmässiga hexamerprimrar. Vatten, nukleasfritt tillhandahålls för reaktionsinställning och utspädning av prov-RNA. Frånvaron av endo-, exodeoxiribonukleaser, ribonukleaser och fosfataser har bekräftats genom lämpliga kvalitetstester.
De Thermo Scientific Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit för RT-qPCR är ett bekvämt system optimerat för cDNA-syntes i 2-stegs kvantitativa RT-PCR (RT-qPCR) applikationer. Satsen använder Maxima Motsatt Transcriptase (RT), ett avancerat enzym som härrör från in vitro -utveckling av M-MuLV RT. Enzymet har hög termostabilitet, robusthet och ökad cDNA-synteshastighet jämfört med vildtyp M-MuLV RT.
De Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit för RT-qPCR är kapabel till reproducerbar cDNA-syntes från ett brett spektrum av totala RNA-mängder (1 pg till 5μ g) vid förhöjda temperaturer (42 °till 65 C). Syntesreaktionen kan fullbordas på 15 till 30 minuter. Komponenter i Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit för RT-qPCR är förblandade för att spara tid och för att minska risken för pipetteringsfel.
Den nya Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit med dsDNase ger ett dramatiskt förenklat arbetsflöde som kombinerar genomisk DNA-eliminering och cDNA-syntes i en-rörsprocedur. Satsen innehåller ett nytt dubbelsträngat specifikt DNas (dsDNase) konstruerat för att ta bort kontaminerande genomiskt DNA från RNA-preps på 2 minuter utan att skada kvaliteten eller kvantiteten av RNA. Mycket specifik aktivitet mot dubbelsträngat DNA säkerställer att enkelsträngat DNA (såsom cDNA och primrar) inte klyvs och dsDNas-behandlat RNA kan direkt tillsättas för omvänd transkription.
Höjdpunkter
• Integrerat steg för borttagning av gDNA
• Höga utbyten av fullängds-cDNA upp till 20 kb.
• Effektiv cDNA-syntes vid ett brett temperaturområde från 42 °C till 65 °C.
• Ökad synteshastighet - fullständig cDNA-syntes på 15-30 minuter.
• Hög sensitivitet och specificitet.
Ansökningar
• 2-stegs RT-PCR
• 2-stegs RT-qPCR
Inkluderar
Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit för RT-qPCR innehåller
• Maxima Enzymmix (Maxima Motsatt Transcriptase och RiboLock RNas-hämmare)
• 5X Reaction Mix (reaktionsbuffert, dNTPs, oligo (dT) 18 och slumpmässiga hexamerprimers)
• nukleasfritt vatten Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit med dsDNase innehåller
• Maxima Enzymmix (Maxima Motsatt Transcriptase och RiboLock RNas-hämmare)
• 5X Reaction Mix (reaktionsbuffert, dNTPs, oligo (dT)18 och slumpmässiga hexamerprimers)
• dsDNas
• 10X dsDNase-buffert
• nukleasfritt vatten Ytterligare information om reaktionskomponenter
Rekombinanten RiboLock RNase-hämmare, ingår i Maxima Enzyme Mix, skyddar effektivt RNA-mallar från nedbrytning av RNAs A, B och C vid temperaturer upp till °55 C.
Oligo(dT) 18 och slumpmässiga hexamerprimrar levereras med kitet. Slumpmässiga hexamerprimrar binder ospecifikt och används för att syntetisera cDNA från alla RNA i en total RNA-population. Oligo(dT) 18- primern hybridiserar selektivt till 3'-änden av poly(A)-RNA och syntetiserar cDNA endast från poly(A)-svansförsedd mRNA. Genspecifika primrar kan också användas med kitet för att primera syntes från en specificerad sekvens.
Vatten, nukleasfritt tillhandahålls för reaktionsinställning och utspädning av prov-RNA. Frånvaron av endo-, exodeoxiribonukleaser, ribonukleaser och fosfataser har bekräftats genom lämpliga kvalitetstester.
Maxima Universal First Strand cDNA Synthesis Kit
Endast tillgängligt i USA och Kanada
De Maxima Universal First Strand cDNA Synthesis Kit skiljer sig från Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit genom att ha separat kit c
Farligt:
>Ingen kvalitetskontroll:
>• Funktionstestad i tvåstegs RT-qPCR med användning av olika startmängder (5 ng till 0,5 fg) av RNA-transkript i omvända transkriptionsreaktioner följt av amplifiering med Maxima SYBR Grön/ROX qPCR Master Mix.
>•Verkningsgraden ligger i intervallet 90 till 110 %, lutningen är mellan -3,09 och -3,58 med en korrelationskoefficient> 0,99.
> Fraktskick: torris
> Lagringsskick: -20 °C
Tvåstegs RT-qPCR.
Beställningsinfo
Beställningar som görs måndag till onsdag skickas nästa dag; Torsdag- och fredagsbeställningar skickas följande måndag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 0.8mL
Denna produkt eller användningen av denna produkt omfattas av den internationella patentansökan WO/2009/125006. Köpet av denna produkt inkluderar en icke-överlåtbar licens att använda denna produkt för köparens interna forskning. All annan kommersiell användning av denna produkt, inklusive utan begränsning produktanvändning för diagnostiska ändamål, återförsäljning av produkten i original eller någon modifierad form eller produktanvändning för att tillhandahålla kommersiella tjänster kräver en separat licens från Fermentas.