Läs mer
Thermo Scientific™ Maxima H Minus Reverse Transcriptase (200 U/μ L)
Produktkod. 13223159 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 000 enheter
2 000 enheter
4 x 10 000 enheter
Förpackningsstorlek:
10000 enheter
2000 enheter
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13223159 2 000 enheter 2000 enheter
13233159 10 000 enheter 10000 enheter
13243159 4 x 10 000 enheter Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13223159 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EP0751
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Maxima H Minus Reverse Transcriptase (RT) utvecklades genom in vitro- utveckling av M-MuLV RT. Enzymet har en RNA-beroende och DNA-beroende polymerasaktivitet men saknar RNas H-aktivitet på grund av mutation i RNas H-domänen av M-MuLV RT.
Thermo Scientific Maxima H Minus Reverse Transcriptase (RT) utvecklades genom in vitro-evolution av M-MuLV RT. Enzymet har en RNA-beroende och DNA-beroende polymerasaktivitet men saknar RNas-H-aktivitet på grund av mutation i RNasas H-domänen i M-MuLV RT. Det konstruerade enzymet har dramatiskt förbättrad termostabilitet, 50 gånger högre processivitet, robusthet och ökad synteshastighet jämfört med vildtyp M-MuLV RT.
Den eliminerade RNas-H-aktiviteten gör det möjligt för enzymet att producera mycket långa RNA-transkript upp till 20 kb. På grund av sin höga termostabilitet upprätthåller enzymet full aktivitet under hela den omvända transkriptionsreaktionen och genererar höga utsläpp av cDNA. Reaktionstemperaturen kan ökas till 65 °C för effektiv transkription av RNA-regioner med hög sekundärstruktur eller för att förbättra specificiteten med genspecifika primers. Den extremt höga processiviteten hos Maxima enzymet H Minus leder till ökad resistens mot vanliga reaktionshämmare, såsom guanidin, formamid och etanol.
Funktioner hos Maxima H minus Reverse Transcriptase inkluderar:
  • Termostabil—90 % aktiv efter inkubation vid 50 °C i 60 minuter i en reaktionsblandning
  • Aktiv upp till 65 °C
  • Höga utdelningar av fulllängds cDNA upp till 20 kb
  • Högkänslig—reproducerbar cDNA-syntes från ett brett spektrum av starttotala RNA-mängder (1 pg till 5 μg)
  • Effektiv—fullständig cDNA-syntes på 15 till 30 minuter
  • Ökad resistens mot vanliga reaktionshämmare
  • Innehåller modifierade nukleotider
Användningsområden
  • Fulllängds cDNA-syntes för långa transkript och ORF:er
  • Omvänd transkription vid förhöjda temperaturer för att minska effekterna av sekundär struktur
  • cDNA-kloning och konstruktionsgenerering
  • RNA-seq & enkelcell RNA-seq bibliotekförberedelse
  • Isoform- och transkriptkaraktärisering
  • Mallväxlingsbaserad fulllängds RNA-seq
Relaterade produkter
  • Maxima H minus omvänd Transcriptase (Cat. Nej. EP0752)
  • Maxima H minus första strängens cDNA-synteskit (Cat. Nej. K1652)
  • Maxima H minus första strängen cDNA-synteskit, med dsDNas (Cat. Nej. K1681)
  • Maxima H minus cDNA-syntes Master Mix (Cat. Nej. M1661)
  • Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix, med dsDNase (Cat. Nej. M1681)
Beställningsinfo
Beställningar som görs måndag till onsdag skickas nästa dag; Torsdag- och fredagsbeställningar skickas följande måndag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 200 U/μl
Innehåll och lagring
• Maxima H Minus Reverse Transcriptase , 1 x 2000 enheter (200 U/μ L)
• 5X RT Buffer
Store på– 20 °C.
Formatera Fristående enzym
GC-rik PCR-prestanda Hög
Reaktionshastighet 15 till 30 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C till 55 °C
Kvantitet 2 000 enheter
Omvänt transkriptas Maxima H Minus
Ribonukleas H-aktivitet Minskad
Frakt skick Torr is
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Reaktionsformat Separata komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 20 kb
Utgångsmaterial RNA