Läs mer
Thermo Scientific™ Megafuge ST1 Plus centrifugserie
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17180579 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Mått (HWD):
14,2 x 17,5 x 26 tum (36,2 x 56,6 x 66 cm)
14,2 x 24,6 x 26 tum (36,2 x 62,5 x 66 cm)
Kylt:
Ja
Nej
Spänning:
120/240 V
208/230 V
220/230 V
Modell:
Endast allmän användning
IVD
IVD-certifierad
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (HWD) Kylt Spänning Modell
17180579 14,2 x 17,5 x 26 tum (36,2 x 56,6 x 66 cm) Nej 120/240 V IVD-certifierad
17120589 14,2 x 24,6 x 26 tum (36,2 x 62,5 x 66 cm) Ja 220/230 V IVD
17120599 14,2 x 17,5 x 26 tum (36,2 x 56,6 x 66 cm) Nej 120/240 V Endast allmän användning
17160599 14,2 x 24,6 x 26 tum (36,2 x 62,5 x 66 cm) Ja 208/230 V Endast allmän användning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17180579 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75009230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63065.00 SEK
    61509.13 SEK / Paket med 1
    Save 1555.87 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Ergonomisk design, standard användargränssnitt med hög kontrast för upp till 6 sparade program med enkel tryckknappsmanövrering för rutintillämpningar.
ST1/ST1R Plus-seriens centrifuger levereras som standard med en lättanvänd knappsats och högkontrast LCD-display. Byt snabbt och säkert mellan 14 unika rotoralternativ med det verktygslösa Autolås rotorbytet. Denna kompakta centrifug har en kapacitet på upp till 1,6 l och kan snurra upp till 76 x 5/7 ml blodrör och 16 x 50 ml koniska rör med bioinneslutning och är idealisk för rutintillämpningar.
Enkel att använda:
  • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda.
  • Modern industriell design stöder kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
  • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar.
Thermo ™ Scientific autolås™ III rotorsystem:
  • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer.
  • Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer.
  • Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ skopförseglingssystem:
  • Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor.
  • Systemet har handskvänlig, enhands-öppnings-/stängningsfunktion.
  • Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
Thermo centrifugeringshastighet -™teknik:
  • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ:
  • Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer.
Utrymmesbesparande design:
  • Kompakta dimensioner optimerar arbetsytan och den ergonomiska höjden och den böjda designen säkerställer enkel på- och avlastning av prover och enkel rengöring.
Energieffektiv:
  • Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparation eller bearbetning av koniska rör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Controllertyp Mikroprocessor
Kapacitet 4 x 400 ml med TX-400 rotor
Max. RCF 25 830 x g (mikroliter 30 x 2 rotor)
Max. Hastighet 15 200 rpm (mikroliter 30 x 2 rotor)
Kylt Nej
Drivsystem Direkt, borstlös induktion med låg profil
Inkluderar Rotor måste köpas separat
Minne lagrar upp till 6 program
Modell IVD-certifierad
Profil (acceleration/bromsning) 9 accelerationeration/10 Bromsning
Programlagring Upp till 6 program via tryckknapp och LCD-gränssnitt med hög kontrast
Kvantitet Varje
Rotor ingår Nej
Säkerhetsfunktioner SMARTSpin Ovågdetektering, fingerklämningsförebyggande, krocksäker konstruktion
Ventilerad Ja
Mått (HWD) 14,2 x 17,5 x 26 tum (36,2 x 56,6 x 66 cm)
Spänning 120/240 V
Produkttyp centrifuger för allmänna ändamål
Visningstyp LED