Learn More
Thermo Scientific™ Megafuge ST4F Plus Centrifuge Series
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Spänning:
208/240 V
220/240 V
Modell:
Endast allmän användning
IVD-certifierad
Kylt:
Ja
Nej
Tamaño de la unidad:
Varje
Descripción
ST4F/ST4FR Plus-serien golvstående centrifuger levereras som standard med en lättanvänd knappsats och högkontrast LCD-display. Denna mångsidiga enhet med hög kapacitet erbjuder konsekvent prestanda och är idealisk för rutintillämpningar. Byt snabbt och säkert mellan 13 unika rotoralternativ med den verktygslösa Auto-Lock rotorbyte. Denna kompakta golvstående enhet är på hjul och kan enkelt flyttas för rengöring eller förvaring.
Thermo Scientific SMARTSpin-teknik:
- Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer
- Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer
- Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15 |
| Controllertyp | Mikroprocessor |
| Kapacitet | 4 x 1000 mL med TX-1000 Rotor |
| Max. RCF | 25 830 x g (mikroliter 30 x 2 rotor) |
| Max. Hastighet | 15 200 rpm (mikroliter 30 x 2 rotor) |
| Kylt | Nej |
| Visa | LCD med hög kontrast, tryckknapp |
| Drivsystem | Direkt, borstlös induktion med låg profil |
| Gröna funktioner | Energieffektiv, mindre avfall |
| Inkluderar | Rotor måste köpas separat |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido