Läs mer
Thermo Scientific™ Megafuge ST4F Plus Centrifuge Series
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17180609 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Spänning:
208/240 V
220/240 V
Modell:
Endast allmän användning
IVD-certifierad
Kylt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17180609
Brand: Thermo Scientific™ 75009962
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Ergonomisk design, standard användargränssnitt med hög kontrast för upp till 6 sparade program med enkel tryckknappsmanövrering för rutintillämpningar.
ST4F/ST4FR Plus-serien golvstående centrifuger levereras som standard med en lättanvänd knappsats och högkontrast LCD-display. Denna mångsidiga enhet med hög kapacitet erbjuder konsekvent prestanda och är idealisk för rutintillämpningar. Byt snabbt och säkert mellan 13 unika rotoralternativ med den verktygslösa Auto-Lock rotorbyte. Denna kompakta golvstående enhet är på hjul och kan enkelt flyttas för rengöring eller förvaring.
Thermo Scientific SMARTSpin-teknik:
  • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer
  • Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer
  • Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Controllertyp Mikroprocessor
Kapacitet 4 x 1000 mL med TX-1000 Rotor
Max. RCF 25 830 x g (mikroliter 30 x 2 rotor)
Max. Hastighet 15 200 rpm (mikroliter 30 x 2 rotor)
Kylt Ja
Visa LCD med hög kontrast, tryckknapp
Drivsystem Direkt, borstlös induktion med låg profil
Gröna funktioner Energieffektiv, mindre avfall
Inkluderar Rotor måste köpas separat
Minne lagrar upp till 6 program
Modell IVD-certifierad
Profil (acceleration/bromsning) 9 accelerationeration/10 Bromsning
Programlagring Upp till 6 program via tryckknapp och LCD-gränssnitt med hög kontrast
Kvantitet Varje
Rotor ingår Nej
Säkerhetsfunktioner SMARTSpin Ovågdetektering, fingerklämningsförebyggande, krocksäker konstruktion
Typ centrifuger för allmänna ändamål
Ventilerad Ja
Mått (HWD) 32,8 x 22,3 x 27,2 tum. (83,5 x 56,6 x 69 cm)
Spänning 220/240 V