Läs mer
Thermo Scientific™ Mikroplatthållare för H-6000A skopor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
För användning med (utrustning):
H-6000A skopa
missing translation for 'unitSize'
Paket med 2
Description
- Rymmer 6 x 3 standardmikroplattor eller 6 x 1 djupa brunnar
- Maximala rörmått: 60 x 127mm
- Maxhastighet: 5000 rpm
- Maximal RCF: 5186xG
Specifications
Specifications
| Typ | Mikroplattbärare |
| För användning med (utrustning) | H-6000A skopa |
| Kapacitet | 6 x 3 Standard eller 6 x 1 Deepwell Mikroplattor |