Läs mer
Thermo Scientific™ Microplate Sealing Tape
Beskrivning
Withstands temperatures from -30° to +80°C
Sealing tape is an accessory for use with microplates
- Made from PVC
- Nonsterile
- Temperature Range: -30° to +80°C
Beställningsinfo
Case of 100
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen, PVC |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal per förpackning | 100 |
| Produkttyp | Mikroplatta förseglingstejp |
| Temperaturområde (metriskt) | -30°C to +80°C |