Beskrivning
M-seriens centrifuger är designade för att stödja tempot och precisionen i moderna laboratorier och levererar kraftfull prestanda på ett kompakt område. Dessa centrifuger passar sömlöst in i ditt arbetsflöde samtidigt som de utmärker sig genom sin tillförlitlighet, säkerhet och användarvänlighet.
M-seriens centrifuger är designade för att stödja tempot och precisionen i moderna laboratorier och levererar kraftfull prestanda på ett kompakt område. Dessa centrifuger passar sömlöst in i ditt arbetsflöde samtidigt som de utmärker sig genom sin tillförlitlighet, säkerhet och användarvänlighet.
Välj bland sju valfria rotorer för att hitta den idealiska passformen för din användning, med två hastighetsalternativ. Intuitiva reglag, lättlästa displayer och snabb enklicksstängning av centrifuglocket förenklar daglig drift, medan snabb acceleration och inbromsning säkerställer effektiv prestanda.
Lättviktskonstruerade polymerrotorer ger utmärkt korrosionsbeständighet, kompletterad av ergonomisk ett-klicks rotoröppning och -stängning.
Transparent rotordesign ökar säkerheten, stöds av certifierade Thermo Scientific™ ClickSeal™ biocontainmentlock, och en unik rotor med två rader eliminerar behovet av adaptrar helt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 24 x 2 mL |
| Max. Hastighet | 13,300 rpm |
| Max. RCF | 17,000 x g |
| Bullernivå | <54 dBA |
| Certifikat och efterlevnad | UL-listad, CE-märkt, IVD-godkänd, certifierad biocontainment, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1 |
| Ventilerad | Ja |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 35.2 x 24.3 x 22.5 cm |
| Modell | MT 17: Endast allmänt bruk |
| Rotor ingår | Ja |
| Kylt | Nej |
| Visa mer |