Läs mer
Thermo Scientific™ Multifuge X1 och X1R Pro centrifug
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17140599 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kylt:
Ja
Nej
Spänning:
100/115/220/230/240 V
208/230 V
220/230 V
Modell:
Endast allmän användning
IVD-certifierad
Beskrivning:
Multifuge X1 Pro 100-240 V 50/60 Hz
Multifuge X1 Pro-MD 100-240 V 50/60 Hz
Multifuge X1R Pro-MD; 220-230 V
Multifuge X1R Pro; 220-230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kylt Spänning Modell Beskrivning unitSize
17140599 Ja 220/230 V Endast allmän användning Multifuge X1R Pro; 220-230 V -
17160579 Nej 100/115/220/230/240 V IVD-certifierad Multifuge X1 Pro-MD 100-240 V 50/60 Hz -
17100589 Ja 208/230 V IVD-certifierad Multifuge X1R Pro-MD; 220-230 V -
17100599 Nej 100/115/220/230/240 V Endast allmän användning Multifuge X1 Pro 100-240 V 50/60 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17140599 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75009750
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Ergonomiskt utformad, Pro-seriens pekskärm möjliggör enklare programmering för snabbare resultat– plus enkel tillgång till och spåra alla körningar, rotorlivslängd och centrifugens hälsa.
Thermo Scientific™ Multifuge™ X1 och X1R allmänt ändamål Pro centrifuger ger hög prestanda och mångsidighet med ett lättanvänt användargränssnitt med pekskärm i fullfärg. GP Pro-centrifugerna gör programmeringen enkel för snabba resultat och ger spårning av alla körningar, rotorlivslängd och centrifugens hälsostatus. Med en kapacitet på upp till 1,6 l erbjuder de ett kompakt fotavtryck och kan snurra upp till 76 x 5/7 ml blodrör, 16 x 50 ml koniska rör eller 10 x standardmikroplattor med bioinneslutning. Maximal mångsidighet uppnås med 17 tillgängliga rotorer att välja mellan och verktygslös Thermo Scientific™ Autolås™ Rotorbyte för att snabbt växla mellan applikationer.
Enkel att använda:
  • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda.
  • Modern industriell design stöder kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar.
  • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar.
Thermo Scientific™ autolås™ III rotorsystem:
  • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer.
  • Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer.
  • Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ skoptätningssystem:
  • Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor.
  • Systemet har handskvänlig, enhands-öppnings-/stängningsfunktion.
  • Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
Thermo Scientific ™ SMARTSpin-™teknik:
  • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ:
  • Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer.
Utrymmesbesparande design:
  • Kompakta dimensioner optimerar arbetsytan och den ergonomiska höjden och den böjda designen säkerställer enkel på- och avlastning av prover och enkel rengöring.
Energieffektiv:
  • Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparation eller bearbetning av koniska rör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Controllertyp Mikroprocessor
Beskrivning Multifuge X1R Pro; 220-230 V
Kapacitet 4 x 400 ml bioflaskor, 76 x 5/7 ml blodrör, 56 x 9/10 ml blodrör, 36 x 15 ml koniska rör, 16 x 50 ml koniska rör med TX-400-rotor
Max. RCF 25 830 x g (mikroliter 30 x 2 rotor)
Max. Hastighet 15 200 rpm med F21-48 x 2, mikroliter 48 x 2 eller mikroliter 30 x 2
Kylt Ja
Visa Fullfärgs pekskärmsgränssnitt
Drivsystem Direkt, borstlös induktion med låg profil
Inkluderar Rotor måste köpas separat
Minne lagrar upp till 100 evenemang och program
Modell Endast allmän användning
Profil (acceleration/bromsning) 9 accelerationeration/10 Bromsning
Programlagring Upp till 100 program via pekskärm i fullfärg.
Kvantitet Varje
Rotor ingår Nej
Säkerhetsfunktioner SMARTSpin Ovågdetektering, fingerklämningsförebyggande, krocksäker konstruktion
Typ centrifuger för allmänna ändamål
Ventilerad Nej
Mått (HWD) 14,2 x 24,6 x 26 tum (36,2 x 62,5 x 66 cm)
Spänning 220/230 V