Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugerflaskans förslutningslock
Beskrivning
Innehåller
Inkluderar polypropenskruvlock och axelring, Tefzel™ ETFE-kontakt, och Viton™ fluorelastomer O-ring för att bilda en läckagesäker† täta
- För användning med 1L centrifugflaskor
- Autoklaveringsbar
- Skruvförslutning av polypropen
- För användning vid rekommenderade maxhastigheter (10 000 xg eller mer) utan läckage, även när den är full
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Red |
| Inkluderar | Röd silikonpackning |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | 1L PPCO Nalgene centrifugflaskor (3141-1006) |