Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Deluxe Laboratory Notebook med vanliga papperssidor; PE lock
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Designad för processjournalföring. Idealisk för att säkra patentskydd i forskningslaboratorier.
- Har vattenavvisande polyetenomslag och 184 högkvalitativa, syrafria papperssidor med 0,25 rutnätslinjer
- Permanent bunden och paginerad för datasäkerhet och spårbarhet
- Letterstorlek 8,5x 11 tum. (22x 28 cm) sidorna är permanent bundna och sydda
- Sidorna innehåller plats för förberedare och vittnesunderskrifter för att hjälpa till att säkra patentskydd
- Totala mått: 8.875Lx 11,25Wx 0,625 in.H (22,5x 28.6x 1,6 cm)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Syrafritt papper |
| Regerade | Rutnät |
| Bredd (engelska) Sida | 8,5 tum |
| Längd (engelska) Sida | 11 tum |
| Omslagsfärg | Bourgogne |
| Täckmaterial | Polyeten |
| Längd (metrisk) sida | 28 cm |
| Bredd (metrisk) sida | 22 cm |
| Rutnätstyp | 0,25 tum (6 mm) |
| Antal sidor | 184 |
| Visa mer |