Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Petriskål
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11359724
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11359724 100 mm Paket med 60
1 options
Produktkod. 11359724 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 55000010
Bara null kvar
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Splittersäker och återanvändbar
  • Motstår cellvidhäftning
  • Stapelbar för bekvämlighet
  • Topp och botten sammankopplade åsar
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PMP
Form Rund
Sterilitet Sterila
Typ Petriskål
Kanter Staplingsbar
Kvantitet Pk, av 10
Höjd (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 100 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.