Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersättningsförslutningar för Economy Wash-flaskor
Halsfinish:
24-400
28-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- Förslutning och skaft gjuten i ett stycke för läckagesäker service
- Spetsen kan skäras ner för att ge ökat flöde
- Tätt passning av dragrör och stängning förhindrar separation när flaskan kläms
- Läcksäker†
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Halsfinish | 28-400 |
| För användning med (utrustning) | Tvätta flaskan |