Läs mer
Thermo Scientific™ National™ Target™ Kim-Snap™ Closures
Färg:
Gult
Material (liner):
PTFE/Gummi
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Effective evaporation resistance—apply with simple thumb pressure
- Replace aluminum crimp seals and end tedious crimping/de-crimping
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE/Gummi |
| Färg | Gult |
| Material | Polypropylene |
| Stängningsstorlek | 11 mm |
| För användning med (utrustning) | Target Snap/Crimp LoVial Vials |