Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brunnars mikroplattor
BIOPHARMA
Produktkod. 10575021
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lock:
Med lock
Utan lock
Kjol stil:
Hög fläns
Låg fläns pinchbar
Streckkod:
Ingen streckkod
Med streckkod
Förpackningsstorlek:
Paket med 160
Paket med 180
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Lock Kjol stil Streckkod unitSize
10575021 Icke-steril Utan lock Hög fläns Med streckkod Paket med 180
10010571 Sterila Med lock Hög fläns Med streckkod Paket med 160
10287631 Sterila Utan lock Låg fläns pinchbar Ingen streckkod Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10575021 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260844
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få konsekventa resultat med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brunnars mikroplattor, optimerade för robotik, automatiserade läsare och vätskehanteringssystem.
Få konsekventa och pålitliga resultat med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brunnars mikroplattor. Med flera ytmodifieringar är dessa plattor idealiska för cellbaserade analyser såväl som biokemiska analyser. Den platta bottenformen är lämplig för mikroskopiska och optiska mätningar. Plattorna är tillgängliga i antingen högflänskjoltyp eller lågflänsklämstångsdesign, och plattorna är optimerade för en rad robotar, automatiserade läsare och vätskehanteringssystem.
  • Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper vilket gör den idealisk för optiska mätningar
  • Obehandlad polystyren är hydrofob och lämpar sig för tillväxt av suspensionskulturer som kan föröka sig och växa utan vidhäftning
  • Obehandlade ytor är idealiska för att lägga till beläggningar i ditt labb
  • Cellkultur behandlad: De Nunclon™ Delta-cellkulturbehandlad yta är en hydrofil yta som främjar cellvidhäftning och tillväxt
  • Plattor är optimerade för robotik, plåtläsare och vätskehanterare
  • Anpassad streckkodning är tillgänglig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Formatera Standard
Lock Utan lock
Beskrivning 96F brunnsplatta, obehandlad, klar, utan lock, icke-steril, streckkodad (förpackning om 10, fodral om 180)
Array 8 x 12
Förpackning 10 Pk.
Produktlinje Nunc
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Kjol stil Hög fläns
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 180
Antal per förpackning 10
Kvantitet 180/Cs.
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.