Läs mer
Nunc™ Thermo Scientific™ Nunc™ Icke-kodade Cryobank Vial System
Beskrivning
Förvara diagnostiska och biologiska prover ner till vapor-phase flytande kväve i Thermo Scientific™ Nunc™ Icke-kodade Cryobank Vial System
Förvara diagnostiska och biologiska prover ner till vapor-phase flytande kväve i Thermo Scientific™ Nunc™ Icke-kodade Cryobank-flaskasystem, kompatibla med utrustning för lock/avlockning och märkningsalternativ. Cryobank-produkter finns tillgängliga i ett volymintervall från 0,5L till 5,0L, och kompletteras med en rad certifieringar.
Säker spårning
Överlägsen lagringsformat
Certifierad för att möta dina lagringsbehov
Strikt kvalitetskontroll
Säker spårning
- Solid konstruktion i ett stycke eliminerar risken för att etiketter faller av under kryogen lagring, vilket bevarar identiteten på värdefullt provmaterial
Överlägsen lagringsformat
- Kryobanksrör finns tillgängliga i utrymmesmedvetna mikroplattor format eller kan förvaras i traditionella kryoboxar, för ditt föredragna lagringsformat
- Mikroplattformatet är kompatibelt med dina befintliga flerkanalspipetter och automatiserad vätskehanteringsutrustning
- Unik antirotationsfunktion möjliggör kompatibilitet med automatiserad kapslings-/avkapslingsutrustning i enkel-, 8-kanals eller kompletta rackalternativ för att tillgodose flera genomströmningskrav
- TPE packad polypropenlock ger överlägsen tätning under hög eller låg temperatur lagring
- Låg bindningsyta tillåter maximal återhämtning av lågkoncentrationsprover
Certifierad för att möta dina lagringsbehov
- CE-certifierad och uppfyller IATA-kraven för diagnostisk användning och transport
- Certifierad DNAse/RNAse-fri (0,5/1,0mL), icke-pyrogen (LAL-test), icke-toxisk (USP klass VI test)
- Sterilitetssäkringsnivå 10-6 för den mest känsliga provlagringen
Strikt kvalitetskontroll
- Validering av läckagetest utförs under tillverkningsprocessen för att säkerställa att provets integritet bibehålls
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Klart |
| Sterilitet | Sterila |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| nr per ärende | 480 |
| Antal per förpackning | 48 |
| Produktlinje | Nunc |
| Streckkod | Hold (Håll) |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kvantitet | Rackad, 48 |