Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Öppna brunns övre strukturer
Kvantitet:
Ask om 100
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Mångsidiga enheter i ett urval av två material
Används för att binda till ett specialbasmaterial, hålla PCR-plattor, tillsätta agar till varje brunn eller andra ändamål
- Osteril, svart
- 96-brunnars format tillgängliga
- Polystyren
- Icke steril
- Utan lock
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| nr per ärende | 100 |
| Plattkompatibilitet | 96-brunnars tallrik |
| Kvantitet | Ask om 100 |