Läs mer
Nunc™ Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Spärrställ för kryogena rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15543694
Håller:
2 mL kryogena rör
5 ml kryogena rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15543694
Brand: Nunc™ 331826BR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara rör för automatisk plockning/placering, vätskehantering och andra applikationer med hög genomströmning med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Spärrställ för kryogena rör
Förvara rör för automatisk plockning/placering, vätskehantering och andra applikationer med hög genomströmning med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Spärrställ för kryogena rör.
  • Icke-steril
  • Fall av 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) För 5mL Cryobank, icke-steril
Håller 5 ml kryogena rör
Kvantitet 10/pk., 10/cs.
Typ Förvaringsställ för kryogent rör (med spärr)