Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Kloridkombinationselektrod - Kvicksilverfri
Produktkod. 11500154 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kontakttyper:
Fast 1,2 m BNC-kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
11500154 Fast 1,2 m BNC-kabel Varje
1 options
Produktkod. 11500154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11025.00 SEK
    7946.51 SEK / Paket med 1
    Save 3078.49 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Typiska applikationer inkluderar vatten/avloppsvatten, jord, mejeriprodukter, kött, tomat/grönsaksprodukter.
Metod ASTM/AOAC godkänd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Klorid
Kontakttyper Fast 1,2 m BNC-kabel
Korsning Sure-Flow Junction
Material Plast
För användning med (utrustning) ISE Meter with a BNC Connection
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 80°C
Typ Kloridkombinationselektrod