Läs mer
Thermo Scientific™ COD (Chemical Oxygen Demand) Kalibreringsstandarder för AQUAfast Kolorimetrar
Produktkod. 10316522
Change view
Koncentration:
1000 ppm
10000 ppm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Koncentration unitSize
10316522 1000 ppm Varje
11707757 10000 ppm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10316522 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CODS01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00 SEK
    1088.10 SEK / Paket med 1
    Save 111.90 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa kalibreringsstandarder för att kontrollera dina kolorimeterinstruments funktioner innan du mäter COD-kemi, till exempel i miljö- och avloppsvattenövervakning.
Använda Thermo Scientific™ COD (Chemical Oxygen Demand) kalibreringsstandarder med Orion™ AQUAfast Kolorimetrar som AQ4000 Advanced Colorimeter och Orion AQUAfast II AQ2040 Kolorimeter. Orion kolorimetrar, som mäter COD-kemi, är idealiska för miljö- och avloppsövervakning. Använd dessa kalibreringsstandarder för att kontrollera funktionerna innan du använder instrumenten.
  • För användning med: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ2040
  • Två kalibreringsstandarder: 1000 ppm och 10000 ppm, båda i 475 ml flaskor
Beställningsinfo
Reagens säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1000 ppm
Certifikat och efterlevnad EPA
För användning med (utrustning) AQUAfast Colorimeter
Industry Type Environmental Testing, Wastewater Monitoring
Kvantitet 475 mL