Läs mer
Thermo Scientific™ COD (Chemical Oxygen Demand) Kalibreringsstandarder för AQUAfast Kolorimetrar
Produktkod. 11707757
Change view
Koncentration:
1000 ppm
10000 ppm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Koncentration Förpackningsstorlek
11707757 10000 ppm Varje
10316522 1000 ppm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11707757 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CODS10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00 SEK
    1271.04 SEK / Paket med 1
    Save 43.96 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Använd dessa kalibreringsstandarder för att kontrollera dina kolorimeterinstruments funktioner innan du mäter COD-kemi, till exempel i miljö- och avloppsvattenövervakning.
Använda Thermo Scientific™ COD (Chemical Oxygen Demand) kalibreringsstandarder med Orion™ AQUAfast Kolorimetrar som AQ4000 Advanced Colorimeter och Orion AQUAfast II AQ2040 Kolorimeter. Orion kolorimetrar, som mäter COD-kemi, är idealiska för miljö- och avloppsövervakning. Använd dessa kalibreringsstandarder för att kontrollera funktionerna innan du använder instrumenten.
  • För användning med: Orion AQUAfast AQ4000, AQ3140 och AQ2040 kolorimetrar
  • Två kalibreringsstandarder finns tillgängliga: 1000 ppm (CODS01) och 10000 ppm (CODS10), båda i 475 ml flaskor
  • Idealisk för miljö- och avloppsövervakning
Beställningsinfo
Reagens säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10000 ppm
Certifikat och efterlevnad EPA
För användning med (utrustning) AQUAfast Colorimeter
Industry Type Miljötester, Avloppsövervakning
Kvantitet 475 mL