Läs mer
Thermo Scientific™ COD (Chemical Oxygen Demand) Kalibreringsstandarder för AQUAfast Kolorimetrar
Produktkod. p-2362929
Koncentration:
1000 ppm
10000 ppm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10316522
Brand: Thermo Scientific™ CODS01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa kalibreringsstandarder för att kontrollera dina kolorimeterinstruments funktioner innan du mäter COD-kemi, till exempel i miljö- och avloppsvattenövervakning.
Använda Thermo Scientific™ COD (Chemical Oxygen Demand) kalibreringsstandarder med Orion™ AQUAfast Kolorimetrar som AQ4000 Advanced Colorimeter och Orion AQUAfast II AQ2040 Kolorimeter. Orion kolorimetrar, som mäter COD-kemi, är idealiska för miljö- och avloppsövervakning. Använd dessa kalibreringsstandarder för att kontrollera funktionerna innan du använder instrumenten.
  • För användning med: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ2040
  • Två kalibreringsstandarder: 1000 ppm och 10000 ppm, båda i 475 ml flaskor
Beställningsinfo
Reagens säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1000 ppm
Certifikat och efterlevnad EPA
För användning med (utrustning) AQUAfast Colorimeter
Industry Type Environmental Testing, Wastewater Monitoring
Kvantitet 475 mL