Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star A Serie kompakt skrivare
Produktkod. 15826361
Change view
Mått (L x B x H):
9,5 x 6,25 x 6 tum. (24 x 16 x 15 cm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15826361 9,5 x 6,25 x 6 tum. (24 x 16 x 15 cm) Varje
1 options
Produktkod. 15826361 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer STARA106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9163.17 SEK
    7326.00 SEK / Paket med 1
    Save 1837.17 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 02-02-2027
Orion Star A seriens kompakta färgbandsskrivare 100-240V, inkluderar skrivare, ett färgband, en pappersrulle, mätargränssnittskabel och nätsladdar (110V USA/Japan, 220V Euro, 240V Storbritannien/Singapore och Kina/Australien/Nya Zeeland)
Innehåller:
  • 100-240V kompatibel med 110V USA/Japan, 220V Euro, 240V UK/Singapore och Kina/Australien/Nya Zeeland) nätsladdar
  • Ett färgband
  • En pappersrulle
  • Mätargränssnittskabel
Garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ribbon Printer
Färg Svart
För användning med (utrustning) Orion Lab Star-serien bänkmätare, Orion Star A210-serien bänkmätare, Orion Dual Star bänkmätare, Orion Versa Star Pro-serien bänkmätare, Orion Star A220-serien bärbara mätare, Orion Star A320-serien bärbara mätare och Orion Star T900-serien potentiometriska titratorer
Certifikat och efterlevnad CE, FCC, RoHS
Mått (L x B x H) 9,5 x 6,25 x 6 tum. (24 x 16 x 15 cm)
Inkluderar Built-in paper cutter, one ink ribbon, one paper roll, meter interface cable and power cords
Modell Orion Star A