Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Tillbehör till Giraffe™ Justerbart gelsystem
Tjocklek (metrisk):
0,08 cm
0,32 cm
Bredd (metrisk):
0,1 cm
16 cm
Typ:
Blank glasplatta
Naggad glasplatta
Spacer Set
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | ADJ1 Giraffe Adjustable Gel Electrophoresis System |
| Typ | Blank glasplatta |
| Material | Glass |
| Tjocklek (engelska) | 0.12 in. |
| Tjocklek (metrisk) | 0,32 cm |
| Längd (metrisk) | 16 cm |
| Bredd (metrisk) | 16 cm |